Print…
2,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
D3412-25G D3412-5G
TCIAD3412-25GEA 185 EUR
TCIAD3412-25G TCIAD3412-5G
2,6-Dichloronicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dichloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Número MDL : MFCD00075583
Número CAS: 38496-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&vid=dc1e3b879bb97c44e966ab7ef89c495cda3511fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C