Print…
Anidrido succínico ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dihydrofuran-2,5-dione
S0107-25G S0107-500G
TCIAS0107-25GEA 16 EUR
TCIAS0107-25G TCIAS0107-500G
Anidrido succínico ≥95.0% (por análise titulométrica)
Anidrido succínico
Fórmula: C₄H₄O₃
Ponto de ebulição: 131°C
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Número MDL : MFCD00005525
Número CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08870
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&vid=39e57e8ffde94c95b2c601da550c362d9782e7c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency