Print…
Cloreto de Ruténio (III)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ruthenium trichloride
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 65 EUR
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Cloreto de Ruténio (III)
Cloreto de Ruténio (III)
Fórmula: Cl₃Ru
Peso Molecular: 207.43 g/mol
Ponto de Fusão: 500
Densidade: 3.11
Número MDL : MFCD00011208
Número CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
Merck Index: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %