Print…
Cloreto de paládio (II) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1489-1G P1489-5G
TCIAP1489-1GEA 302 EUR
TCIAP1489-1G TCIAP1489-5G
Cloreto de paládio (II) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de Paládio (II)
Fórmula: PdCl₂
Ponto de Fusão: 678 °C
Densidade: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003558
Número CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06990
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&vid=2bb455168f0c9940085f225e032b59f2cc5edf03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %