Print…
Acetanfteno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0003-25G A0003-500G A0003-100G
TCIAA0003-25GEA 32 EUR
TCIAA0003-25G TCIAA0003-500G TCIAA0003-100G
Acetanfteno ≥99.0% (por GC)
Acetanfteno
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 279 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Densidade: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. aberto)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003807
Número CAS: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&vid=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency