Print…
2-Naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0025-25G N0025-5G N0025-100G
TCIAN0025-25GEA 32 EUR
TCIAN0025-25G TCIAN0025-5G TCIAN0025-100G
2-Naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 180…183 °C
Densidade: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004101
Número CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,06382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&vid=877b9e057d22e1ce9a92282c138a0aa9c3762a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency