Print…
Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
T0862-25G T0862-5G
TCIAT0862-25GEA 112 EUR
TCIAT0862-25G TCIAT0862-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine ≥96.0% (por GC)
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁P
Peso Molecular: 304.37 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 144
Número MDL : MFCD00008542
Número CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&vid=9f7f7cc60dad25dfe34104ade91e6a12a54e71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C