Print…
Iodeto de acetilcolina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
A0116-25G A0116-1G A0116-5G
TCIAA0116-25GEA 291 EUR
TCIAA0116-25G TCIAA0116-1G TCIAA0116-5G
Iodeto de acetilcolina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iodeto de acetilcolina
Fórmula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Peso Molecular: 289.18 g/mol
Ponto de Fusão: 204
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011819
Número CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&vid=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency