Print…
Trioctylphosphine ≥85.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0503-25ML T0503-500ML T0503-100ML
TCIAT0503-25MLEA 31 EUR
TCIAT0503-25ML TCIAT0503-500ML TCIAT0503-100ML
Trioctylphosphine ≥85.0% (por GC)
Trioctylphosphine
Fórmula: C₂₄H₅₁P
Ponto de ebulição: 234°C
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 147°C
Número MDL : MFCD00015298
Número CAS: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&vid=694fafe0c96926a0eb4940cb209d6ac7e10e440f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %