Print…
Trioctylphosphine oxide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0504-100G T0504-25G
TCIAT0504-100GEA 72 EUR
TCIAT0504-100G TCIAT0504-25G
Trioctylphosphine oxide ≥95.0% (por GC)
Trioctylphosphine oxide
Fórmula: C₂₄H₅₁OP
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002083
Número CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&vid=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C