Print…
Fosfito de trifenilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0510-25G T0510-500G
TCIAT0510-25GEA 16 EUR
TCIAT0510-25G TCIAT0510-500G
Fosfito de trifenilo ≥97.0% (por GC)
Fosfito de trifenilo
Fórmula: C₁₈H₁₅O₃P
Ponto de ebulição: 360°C
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003032
Número CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&vid=e542cd734cf793f64c49397758c281520d7b5321&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %