Print…
Triethylsilylacetylene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2387-1G T2387-5G
TCIAT2387-1GEA 23 EUR
TCIAT2387-1G TCIAT2387-5G
Triethylsilylacetylene ≥96.0% (por GC)
Triethylsilylacetylene
Fórmula: C₈H₁₆Si
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Inflamação: 17°C
Número MDL : MFCD00075373
Número CAS: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&vid=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %