Print…
Dioctyltin oxide ≥98.0% (W)
Fornecedor: TCI
D1373-25G D1373-500G
TCIAD1373-25GEA 17 EUR
TCIAD1373-25G TCIAD1373-500G
Dioctyltin oxide ≥98.0% (W)
Dioctyltin oxide
Fórmula: C₁₆H₃₄OSn
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013839
Número CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&vid=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %