Print…
Dimethyltin dichloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dichlorodimethylstannane
D1338-25G D1338-500G D1338-100G
TCIAD1338-25GEA 25 EUR
TCIAD1338-25G TCIAD1338-500G TCIAD1338-100G
Dimethyltin dichloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Dimethyltin dichloride
Fórmula: C₂H₆Cl₂Sn
Ponto de ebulição: 124 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000517
Número CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d9b4e2fd523794737a5c1193a28dc972abc0a5&vid=e8d9b4e2fd523794737a5c1193a28dc972abc0a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 109.0 deg-C