Print…
2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
D1396-25G D1396-250G
TCIAD1396-25GEA 94 EUR
TCIAD1396-25G TCIAD1396-250G
2,7-Dinitro-9-fluorenona ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2,7-Dinitro-9-fluorenona
Fórmula: C₁₃H₆N₂O₅
Ponto de Fusão: 296 °C
Número MDL : MFCD00001153
Número CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0cf4ae410b52856750bcf21330a658997ed572&vid=5c0cf4ae410b52856750bcf21330a658997ed572&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %