Print…
2,7-Dibromo-9-fluorenona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3557-25G D3557-5G
TCIAD3557-25GEA 93 EUR
TCIAD3557-25G TCIAD3557-5G
2,7-Dibromo-9-fluorenona ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9-fluorenona
Fórmula: C₁₃H₆Br₂O
Número MDL : MFCD00010790
Número CAS: 14348-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&vid=4cca7d21308ee3dc37c4b5281c1b7465fa8d4d33&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C