Print…
Decamethylcyclopentasiloxane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1890-25ML D1890-500ML D1890-100ML
TCIAD1890-25MLEA 16 EUR
TCIAD1890-25ML TCIAD1890-500ML TCIAD1890-100ML
Decamethylcyclopentasiloxane ≥99.0% (por GC)
Decamethylcyclopentasiloxane
Fórmula: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: -38°C
Densidade: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046966
Número CAS: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 14,02848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&vid=2c6d4904279e4ff43e32275c47fb88abd64980aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %