Print…
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
D3852-25G D3852-5G
TCIAD3852-25GEA 346 EUR
TCIAD3852-25G TCIAD3852-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0% (por GC)
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Fórmula: C₈H₁₂O
Peso Molecular: 124.18 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009695
Número CAS: 1073-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&vid=e8e201ac97ce1f363999a410aaf5efccdba177d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %