Print…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
M0956-25ML M0956-100ML
TCIAM0956-25MLEA 128 EUR
TCIAM0956-25ML TCIAM0956-100ML
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Fórmula: C₆H₈O
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001403
Número CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9731a583f8ed11754e45baea4871396d9a5bf12d&vid=e556c06239b183b432e2dca0f509387e164fe1f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %