Print…
3-Amino-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1936-25G A1936-5G
TCIAA1936-25GEA 196 EUR
TCIAA1936-25G TCIAA1936-5G
3-Amino-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
Fórmula: C₆H₉NO
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60 °C
Número MDL : MFCD00013783
Número CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251f0d04f36a6419901dc4215004ebb7fc49de3b&vid=251f0d04f36a6419901dc4215004ebb7fc49de3b&prid=web&clid=SAPDAM