Print…
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 163 EUR
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0% (por GC)
2-Cyclopenten-1-one
Fórmula: C₅H₆O
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001401
Número CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %