Print…
Etinilciclopropano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1984-25G C1984-5G
TCIAC1984-25GEA 114 EUR
TCIAC1984-25G TCIAC1984-5G
Etinilciclopropano ≥98.0% (por GC)
Etinilciclopropano
Fórmula: C₅H₆
Ponto de ebulição: 52°C
Ponto de Inflamação: -17°C
Número MDL : MFCD02181090
Número CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&vid=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %