Print…
mio-Inositol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
I0040-25G I0040-500G
TCIAI0040-25GEA 16 EUR
TCIAI0040-25G TCIAI0040-500G
mio-Inositol ≥99.0% (por GC)
mio-inositol
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 291 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077932
Número CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,04978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&vid=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test