Print…
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1309-5G C1309-1G
TCIAC1309-5GEA 64 EUR
TCIAC1309-5G TCIAC1309-1G
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Número MDL : MFCD00013727
Número CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&vid=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity