Print…
Cyclopropanecarbonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1059-25G C1059-500G
TCIAC1059-25GEA 59 EUR
TCIAC1059-25G TCIAC1059-500G
Cyclopropanecarbonyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Cyclopropanecarbonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO
Ponto de ebulição: 119°C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001277
Número CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&vid=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %