Print…
Cyclopentanecarbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyclopentanecarboxylic chloride
C2391-25G C2391-5G
TCIAC2391-25GEA 181 EUR
TCIAC2391-25G TCIAC2391-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cyclopentanecarbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO
Peso Molecular: 132.59 g/mol
Ponto de ebulição: 161°C
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001370
Número CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&vid=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %