Print…
Chroman-4-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Chromanone
C1175-25G C1175-5G
TCIAC1175-25GEA 102 EUR
TCIAC1175-25G TCIAC1175-5G
Chroman-4-one ≥98.0% (por GC)
Chroman-4-one
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006840
Número CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&vid=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %