Print…
4,4'-Bifenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0464-25G B0464-500G B0464-100G
TCIAB0464-25GEA 29 EUR
TCIAB0464-25G TCIAB0464-500G TCIAB0464-100G
4,4'-Bifenol ≥99.0% (por GC)
4,4'-Bifenol
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 281°C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002348
Número CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&vid=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency