Print…
2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 203 EUR
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0% (por GC)
2,2'-Dinitrobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007127
Número CAS: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM