Print…
Benzyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 2-hydroxybenzoate
S0009-25G S0009-500G
TCIAS0009-25GEA 16 EUR
TCIAS0009-25G TCIAS0009-500G
Benzyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Benzyl salicylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 194°C
Ponto de Fusão: 23,9 °C
Densidade: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 184°C
Número MDL : MFCD00020034
Número CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 14,01144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&vid=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %