Print…
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
M0071-25G M0071-500G M0071-100G
TCIAM0071-25GEA 36 EUR
TCIAM0071-25G TCIAM0071-500G TCIAM0071-100G
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218.7 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007434
Número CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df74fa3b017284969d261462b8c63e9bbea6e5e6&vid=c691cf6c5fc1edbd3fc5dc9705ac2754283679c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency