2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
T2470-25G
T2470-500G
T2470-100G
TCIAT2470-25GEA
31
EUR
TCIAT2470-25G
TCIAT2470-500G
TCIAT2470-100G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Fórmula:
C₁₀H₁₁ClO Peso Molecular: 182.65 g/mol Ponto de ebulição: 143°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013650 Número CAS: 938-18-1 EINECS: 213-339-6 UN: 3265 ADR: 8 II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |