Print…
4,4'-Dimetilbifenil ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Bitolyl, 4,4'-Dimethyldiphenyl
D1234-1G D1234-25G D1234-5G
TCIAD1234-1GEA 16 EUR
TCIAD1234-1G TCIAD1234-25G TCIAD1234-5G
4,4'-Dimetilbifenil ≥97.0% (por GC)
4,4'-Dimetilbifenil
Fórmula: C₁₄H₁₄
Peso Molecular: 182.27 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Número MDL : MFCD00008545
Número CAS: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&vid=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency