Print…
3,3'-Dimetilbifenil ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1430-25ML D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA 297 EUR
TCIAD1430-25ML TCIAD1430-5ML
3,3'-Dimetilbifenil ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dimetilbifenil
Fórmula: C₁₄H₁₄
Peso Molecular: 182.27 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00008534
Número CAS: 612-75-9
EINECS: 210-319-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&vid=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %