Print…
4,4'-Di-tert-butilbifenil ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2450-25G D2450-5G
TCIAD2450-25GEA 137 EUR
TCIAD2450-25G TCIAD2450-5G
4,4'-Di-tert-butilbifenil ≥98.0% (por GC)
4,4'-Di-tert-butilbifenil
Fórmula: C₂₀H₂₆
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Densidade: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008834
Número CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5edeb06531bdf830daa6aa3f12c1b18e8ab89eb&vid=e5edeb06531bdf830daa6aa3f12c1b18e8ab89eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency