Print…
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
D0605-25G D0605-500G D0605-100G
TCIAD0605-25GEA 23 EUR
TCIAD0605-25G TCIAD0605-500G TCIAD0605-100G
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 329 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 116…117 °C
Número MDL : MFCD00004665
Número CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&vid=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency