Print…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
X0057-25G X0057-5G
TCIAX0057-25GEA 131 EUR
TCIAX0057-25G TCIAX0057-5G
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00004626
Número CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&vid=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency