Print…
4-Isopropylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Isopropylphenyl)methanol
I0272-100ML I0272-25ML
TCIAI0272-100MLEA 106 EUR
TCIAI0272-100ML TCIAI0272-25ML
4-Isopropylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Isopropylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 249 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 0,978 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004663
Número CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 14,02619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&vid=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %