Print…
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 276 EUR
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de ebulição: 238°C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004662
Número CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %