Print…
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
T1312-25G T1312-5G
TCIAT1312-25GEA 87 EUR
TCIAT1312-25G TCIAT1312-5G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004661
Número CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&vid=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %