Print…
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
T1342-10G T1342-25G
TCIAT1342-10GEA 49 EUR
TCIAT1342-10G TCIAT1342-25G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 68°C
Densidade: 1,2949 g/cm³ (21 °C)
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD00004645
Número CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&vid=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %