Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
I0569-25G I0569-5G
TCIAI0569-25GEA 249 EUR
TCIAI0569-25G TCIAI0569-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₃F₆NS
Peso Molecular: 271.19 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00040838
Número CAS: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&vid=bd190923bfc37b79af012dc15a65585a2e7210e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %