Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
B2000-25G B2000-5G
TCIAB2000-25GEA 110 EUR
TCIAB2000-25G TCIAB2000-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₃ClF₆O
Peso Molecular: 276.57 g/mol
Ponto de ebulição: 81°C
Densidade: 1.53
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00000387
Número CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&vid=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %