Print…
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 288 EUR
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0% (por GC)
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00039227
Número CAS: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %