Print…
3-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (3-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B3857-25G B3857-5G
TCIAB3857-25GEA 235 EUR
TCIAB3857-25G TCIAB3857-5G
3-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
3-Benzyloxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Peso Molecular: 214.26 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 48
Número MDL : MFCD00004642
Número CAS: 1700-30-7
EINECS: 216-931-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&vid=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C