Print…
Methyl toluene-4-sulphonate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
T0269-25G T0269-500G
TCIAT0269-25GEA 16 EUR
TCIAT0269-25G TCIAT0269-500G
Methyl toluene-4-sulphonate 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Methyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Peso Molecular: 186.23 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008417
Número CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&vid=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %