Print…
Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
T0268-25G T0268-500G
TCIAT0268-25GEA 16 EUR
TCIAT0268-25G TCIAT0268-500G
Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₉H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009100
Número CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&vid=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.5 %
Acid max. 0.3 % (as p-Toluenesulfonic Acid)