Print…
Salicyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
H0223-25G H0223-250G
TCIAH0223-25GEA 51 EUR
TCIAH0223-25G TCIAH0223-250G
Salicyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Salicyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004617
Número CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,08325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&vid=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency