Print…
3-Phenoxybenzyl alcohol
Fornecedor: TCI
Atenção
P0979-25G P0979-500G
TCIAP0979-25GEA 35 EUR
TCIAP0979-25G TCIAP0979-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 300°C
Densidade: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004636
Número CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&vid=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %