Print…
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
D2594-25G D2594-5G
TCIAD2594-25GEA 156 EUR
TCIAD2594-25G TCIAD2594-5G
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Ponto de ebulição: 171°C
Número MDL : MFCD00004641
Número CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&vid=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency